Kluczowe dokumenty
Z376418
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
capacity 0.2 mL , with attached caps
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
opis
Autoclavable
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
graduations: no
opakowanie
pkg of 1,000 tubes
producent / nazwa handlowa
Agilent 410091
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL , with attached caps
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z376418-1PAK4061833580240