Z332771
BRAND® adapter for 25 & 50 mL PD-Tips
sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 702399
maksymalna pojemność
50 mL
Opis ogólny
Końcówki PD-Tips II do wydajnego dozowania krok po kroku rozszerzają sprawdzone funkcje klasycznych końcówek BRAND PD-Tips. Dzięki opatentowanemu kodowaniu rozmiaru, końcówki 1364 touch i 1364 electronic firmy BRAND automatycznie wykrywają objętość końcówki. Końcówki są również kompatybilne ze wszystkimi innymi instrumentami z rodziny 1364 oraz z pipetami powtarzalnymi innych producentów. Zasada wyporu umożliwia precyzyjną pracę, nawet z lepkimi mediami lub mediami o wysokim ciśnieniu pary. Dzięki szczelnie zamkniętym tłokom, końcówki PD-Tips II skutecznie chronią stepper przed aerozolami. Zapobiega to zanieczyszczeniu i zapewnia długą żywotność urządzenia. W skrócie - Objętości od 0,1 ml do 50 ml - Kompatybilne z różnymi pipetami powtarzalnymi - Kompatybilne z automatycznym wykrywaniem rozmiaru: 1364 touch, 1364 electronic, 4858 Repetman, 7079 AutoRep E - Kompatybilne bez automatycznego wykrywania rozmiaru: 1364 S, 1364, [TM="Rainin" AutoRep S, 7079 AutoRep M, 632 2545 4780 i 2030 5221 (wyżej wymienione marki są własnością ich odpowiednich właścicieli) - Jakość w pomieszczeniach czystych - Zgodność z wymaganiami normy ISO 8655 - Dostarczane z certyfikatem partii - Wyprodukowane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: PE-HD, 0.1 ml: LCP) - W zestawie adapter dla rozmiarów 25 ml i 50 ml - Końcówki PD-Tips II nie mogą być sterylizowane w autoklawie; adaptery dla rozmiarów 25 ml i 50 ml mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121°C. Adaptery dla rozmiarów 25 ml i 50 ml końcówek PD-Tips, PP, autoklawowalne. Niesterylne lub sterylne w jakości 1179. CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ LIFE SCIENCE: Surowce pierwotne, Produkcja w kontrolowanych warunkach pokojowych, Intensywne kontrole w trakcie procesu, Kontrole wizualne, Zarządzanie partiami, Kontrola produktu końcowego, Sprawdzona funkcjonalność.
Cechy i korzyści
- Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
- Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Inne uwagi
BR702399 (Indie)
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Rainin is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)