BR705730
BRAND® PD-Tips II
BIO-CERT®, volume 0.1 mL, individually wrapped, polypropylene cylinder, LCP, type encoded
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
Materiały
polypropylene cylinder
Właściwości
ATP free
RNase and DNase free
barrier: no
endotoxin free
includes adapter: no
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
BRAND 705730
pojemność
0.1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki PD-Tips // do wydajnego dozowania krok po kroku rozszerzają sprawdzone funkcje klasycznych końcówek BRAND PD-Tips.
Dzięki opatentowanemu kodowaniu rozmiaru, końcówki 1364 touch i 1364 electronic firmy BRAND automatycznie wykrywają objętość końcówki. Końcówki są również kompatybilne ze wszystkimi innymi instrumentami z rodziny 1364 oraz z pipetami powtarzalnymi innych producentów.
Zasada wyporu umożliwia precyzyjną pracę nawet z lepkimi mediami lub mediami o wysokim ciśnieniu pary. Dzięki szczelnie zamkniętym tłokom, PD-Tips // skutecznie chronią stepper przed aerozolami. Zapobiega to zanieczyszczeniu i zapewnia długą żywotność urządzenia.
W skrócie
Dzięki opatentowanemu kodowaniu rozmiaru, końcówki 1364 touch i 1364 electronic firmy BRAND automatycznie wykrywają objętość końcówki. Końcówki są również kompatybilne ze wszystkimi innymi instrumentami z rodziny 1364 oraz z pipetami powtarzalnymi innych producentów.
Zasada wyporu umożliwia precyzyjną pracę nawet z lepkimi mediami lub mediami o wysokim ciśnieniu pary. Dzięki szczelnie zamkniętym tłokom, PD-Tips // skutecznie chronią stepper przed aerozolami. Zapobiega to zanieczyszczeniu i zapewnia długą żywotność urządzenia.
W skrócie
- Objętości od 0,1 ml do 50 ml
- Kompatybilność z różnymi pipetami powtarzalnymi
- Jakość pomieszczeń czystych
- Dostępne w jakości 1179 (wolne od DNA, RNazy, endotoksyn i ATP)
- Zgodność z wymaganiami normy ISO 8655
- Dostarczane z certyfikatem partii
- -Wyprodukowane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: PE-HD, 0,1 ml: LCP)
- W zestawie adapter dla rozmiarów 25 ml i 50 ml
- Końcówki PD-Tips // nie mogą być sterylizowane w autoklawie; adaptery dla rozmiarów 25 ml i 50 ml mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121°C.
Cechy i korzyści
- Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
- Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR705730-100EA |