Key Documents
Z331279
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
cylindrical
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.3758.14
pojemność
500 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
4.0 mm
Opis ogólny
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH