Z740636
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 270 mL, dish diam. × H 95 mm × 55 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 6 ea
pojemność
270 mL
Śr. naczynia × wys.
95 mm × 55 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naczynia do krystalizacji z przezroczystego szkła borokrzemowego, z wylewką ułatwiającą dozowanie płynów. Bez podziałki.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H6750-250MG | |
H6750-100MG | |
H6750-1G | 4061833801765 |
H6750-50MG | |
Z740636-6EA | 4061833641408 |