Kluczowe dokumenty
Z330051
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 1000 mL, with cap: no
Synonim(y):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
with cap: no
opakowanie
pkg of 25
producent / nazwa handlowa
BRAND 129362
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
93 mm × 208 mm
kolor
natural
dopasowywanie
GL 65 thread
Opis ogólny
Flexible, translucent.
Inne uwagi
BR129362 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)