Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Połączenie
Joints threaded neck (GL28)
opis
dropper nozzle caps available
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 25
producent / nazwa handlowa
BRAND 129462
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
94 mm × 212 mm
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)