Z329363
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 40 mm, bar diam. 14 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
triangular PTFE-coated
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 137817
Długość
40 mm
śr. pręta
14 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Inne uwagi
BR137817 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)