Z328537
BRAND® Transferpettor caps
volume 200-1000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
color-coded yellow
DE-M marking
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 702854
BRAND
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
200-1000 μL
Powiązane kategorie
Inne uwagi
BR702854 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)