Z328472
BRAND® Transferpettor caps
maximum volume 10 μL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
color-coded orange
DE-M marking
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701902
BRAND
maksymalna pojemność
10 μL
Powiązane kategorie
Inne uwagi
BR701902 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG