Z326844
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
wide-neck
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class A
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
5 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.