Z326917
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Synonim(y):
Flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
100 mL, accuracy: 0.08 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.