Z325929
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver
type 3, (zero on top), capacity 5 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.1 mL
with large suction tube suitable for cotton plugs
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 28412
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
5 mL , with 0.1 subdivisions
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Dokładny wolumetryczny przyrząd pomiarowy do precyzyjnych analiz.
- 1191 1185 Pipeta z podziałką ETERNA o pojemności 5 ml, typ 3 (zero na górze), wykonana z AR-GLAS®, jest produkowana zgodnie z normą DIN EN ISO 835.
- Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex).
- Skrócony czas oczekiwania (5 s) i uproszczona obsługa.
- Zawiera bawełnianą zatyczkę w górnej części.
- Wysoka precyzja objętości.
- Menisk należy ustawić - tylko raz - bezpośrednio na objętość cząstkową.
- Zoptymalizowana geometria przepływu w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy z pipet bańkowych i z podziałką.
- Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.