Kluczowe dokumenty
9Z2786
Millipore
Non-sterilized Millipak® Final Fill 100 Filter Unit 0.45  µm 1 1/2  in. TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
PVDF
polysulfone
polysulfone support
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
Parametry
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
3.0 L/min flow rate at 0.69 bar
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 25 °C
powierzchnia filtracyjna
500 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1 1/2 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1-1/2 in.
rozmiar
100 L
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test, meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01.)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
punkt pęcherzykowania
≥26 psi (1790 mbar), air with water
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
przydatność
suitable for endotoxin
Opis ogólny
Aqueous extraction contains < 0.25<nbsp/> EU/mL per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test, meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01.
Device integrity and retention was maintained after 3 autoclave cycles of 90 minutes at 126  °C. Devices can withstand a dose ? 40  kGy gamma exposure.
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
These products are manufactured in a facility which is certified to ISO 9001:2015 Quality Management Systems.