Z325732
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
camber 20 mL, subdivision, 0.1 mL, suitable for cotton plugs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
BRAND 27714
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
wygięcie
20 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.