Kluczowe dokumenty
Z552593
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-efficiency Liebig reflux condenser
®connectors, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Długość
220 mm
Opis ogólny
With SafetyBarb® pictured.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)