Z324981
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
one mark, capacity 7 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
opis
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29709
pojemność
7 mL
Opis ogólny
According to DIN EN ISO 648.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.