Z324655
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 100 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS24/29
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
Wysokość
285 mm
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.