Z324647
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 50 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS19/26
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
Wysokość
220 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Inne uwagi
BR33928 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.