Z323985
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber soda-lime glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
amber soda-lime glass
round bottle
Połączenie
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 127065
pojemność
2 L
śr. × wys.
160 mm × 200 mm
Opis ogólny
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
Inne uwagi
BR127065 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)