Kluczowe dokumenty
WHA10416314
Whatman® Nytran SuPerCharge (SPC) TurboBlotter refills - large
Nytran SPC 0.45 μm TurboBlotter refill, 15 x 15 cm, 1/pk
Synonim(y):
membrana bibułowa, membrany nylonowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10416314
Whatman Article No. 28415389 (US reference)
rozmiar
15 cm × 15 cm
przydatność
suitable for (high-resolution transfer of DNA and RNA; nucleic acid transfer)
Opis ogólny
Wkład Nytran SPC 0,45 µm TurboBlotter. System TurboBlotter jest urządzeniem do szybkiego transferu DNA i RNA w wysokiej rozdzielczości.
Cechy i korzyści
  • Szybkość: Transfer kapilarny w dół pozwala na transfer buforu alkalicznego w ciągu 1 godziny i neutralnego (SSC) w ciągu 3 godzin.
  • Ekonomiczny: Urządzenie wielokrotnego użytku wymaga mniej buforu i bibuły. Dostępne są wygodne zestawy uzupełniające.
  • Kompaktowy: Zajmuje mniej miejsca niż większość domowych urządzeń i można go ustawiać jeden na drugim. Podczas transferu można ułożyć do pięciu urządzeń jedno na drugim.
  • Łatwy w użyciu: Bardzo łatwy w konfiguracji i działa bez zasilania lub źródła próżni.
  • Wykorzystuje membranę Whatman Nytran SPC oraz bibułę Whatman 3MM Chr i GB003 lub GB005 dla uzyskania najwyższej wydajności.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Nytran is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)