Kluczowe dokumenty
WH0389692M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAFA antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RIPE3b1, Anti-hMafA, Anti-v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A (avian)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAFA(389692)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MAFA is a transcription factor that binds RIPE3b, a conserved enhancer element that regulates pancreatic beta cell-specific expression of the insulin gene (INS; MIM 176730) (Olbrot et al., 2002 [PubMed 12011435]).[supplied by OMIM
Immunogen
MAFA (NP_963883, 222 a.a. ~ 308 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEERFSDDQLVSMSVRELNRQLRGFSKEEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRFKRVQQRHILESEKCQLQSQVEQLKLEVGRLAKERDL
Działania biochem./fizjol.
MAF bZIP transcription factor A (MAFA) modulates genes which are involved in pancreatic β-cell function and the protein itself is critical for the functioning of β-cells. It functions as a regulator to enhance the expression of genes which have a role in glucose-induced insulin secretion.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuangli Guo et al.
The Journal of biological chemistry, 285(17), 12655-12661 (2010-03-09)
Phosphorylation regulates transcription factor activity by influencing dimerization, cellular localization, activation potential, and/or DNA binding. Nevertheless, precisely how this post-translation modification mediates these processes is poorly understood. Here, we examined the role of phosphorylation on the DNA-binding properties of MafA
A E Butler et al.
Diabetologia, 55(11), 2985-2988 (2012-08-01)
The beta cell transcriptional factor musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family A (MafA) regulates genes important for beta cell function. Loss of nuclear MafA has been implicated in beta cell dysfunction in animal models of type 2 diabetes. We sought to establish
Nathan L Vanderford
Islets, 3(1), 35-37 (2011-02-01)
MafA, a basic-leucine zipper transcription factor that is important to pancreatic β-cell function, is regulated by several intricate mechanisms. MafA undergoes extensive posttranslational modification by phosphorylation, ubiquitination and sumoylation, and these modifications regulate the turnover, DNA binding and transactivation function