WH0116173M1
Monoclonal Anti-CMTM5 antibody produced in mouse
clone 2G1-6B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CKLFSF5_v3, Anti-CKLFSF5_v5, Anti-FLJ37521, Anti-chemokine-like factor super family 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G1-6B10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMTM5(116173)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MLSARDRRDRHPEEGVVAELQGFAVDKAFLTSHKGILLETELALTLIIFICFTASISAYMAAALLEFFITLAFLFLYATQYYQRFDRINWPCLDFLRCVSAIIIFLVVSFAAVTSRDGAAIAAFVFGIILVSIFAYDAFKIYRTEMAPGASQGDQQ