Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0064326M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RFWD2 antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-COP1, Anti-FLJ10416, Anti-RNF200, Anti-ring finger and WD repeat domain 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFWD2(64326)
Immunogen
RFWD2 (NP_071902, 632 a.a. ~ 731 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CLRSFKGHINEKNFVGLASNGDYIACGSENNSLYLYYKGLSKTLLTFKFDTVKSVLDKDRKEDDTNEFVSAVCWRALPDGESNVLIAANSQGTIKVLELV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuki Heishima et al.
PloS one, 10(9), e0137361-e0137361 (2015-09-04)
MicroRNA-214 regulates both angiogenic function in endothelial cells and apoptosis in various cancers. However, the regulation and function of miR-214 is unclear in canine hemangiosarcoma, which is a spontaneous model of human angiosarcoma. The expression and functional roles of miR-214