Kluczowe dokumenty
WH0064324M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NSD1 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARA267, Anti-DKFZp666C163, Anti-FLJ22263, Anti-SOTOS, Anti-STO, Anti-nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSD1(64324)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające domenę SET, 2 motywy LXXLL, 3 sygnały translokacji jądrowej (NLS), 4 regiony palców homeodomeny roślinnej (PHD) i region bogaty w prolinę. Kodowane białko zwiększa transaktywację receptora androgenowego (AR), a wzmocnienie to może być dalej zwiększane w obecności innych koregulatorów związanych z receptorem androgenowym. Białko to może działać jako zlokalizowany w jądrze, podstawowy czynnik transkrypcyjny, a także jako dwufunkcyjny regulator transkrypcji. Mutacje tego genu są związane z zespołem Sotosa i zespołem Weavera. Jedna z wersji dziecięcej ostrej białaczki szpikowej jest wynikiem kryptycznej translokacji z punktami przerwania występującymi w obrębie wiążącego receptor jądrowy Su-var, wzmacniacza zeste i białka domeny trithorax 1 na chromosomie 5 i nukleoporyny, 98-kd na chromosomie 11. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NSD1 (NP_071900, 2 a.a. ~ 109 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DQTCELPRRNCLLPFSNPVNLDAPEDKDSPFGNGQSNFSEPLNGCTMQLSTVSGTSQNAYGQDSPSCYIPLRRLQDLASMINVEYLNGSADGSESFQDPEKSDSRAQT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)