Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0057016M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AKR1B10 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AKR1B11, Anti-AKR1B12, Anti-ALDRLn, Anti-ARL1, Anti-HIS, Anti-HSI, Anti-MGC14103, Anti-aldo-keto reductase family 1, member B10 (aldose reductase)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKR1B10(57016)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny reduktazy aldo/keto, która składa się z ponad 40 znanych enzymów i białek. Ten członek może skutecznie redukować alifatyczne i aromatyczne aldehydy i jest mniej aktywny w przypadku heksoz. Wykazuje wysoką ekspresję w nadnerczach, jelicie cienkim i okrężnicy i może odgrywać ważną rolę w kancerogenezie wątroby. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AKR1B10 (NP_064695, 76 a.a. ~ 143 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGDDLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoki Mine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(9), 2215-2225 (2014-07-24)
CBP501 is an anticancer drug candidate that was investigated in two randomized phase II clinical trials for patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma (MPM). CBP501 has been shown to have two mechanisms of action