WH0055741M1
Monoclonal Anti-C20orf31 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C20orf49, Anti-EDEM2, Anti-FLJ10783, Anti-bA4204.1, Anti-chromosome 20 open reading frame 31
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDEM2(55741)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PIDPAALHCCQRLKEEQWEVEDLMREFYSLKRCRSKFQKNTVSSGPWEPPARPGTLFSPENHDQARERKPAKQKVPLLSCPSQPFTSKLALLGQVFLDSS