Kluczowe dokumenty
WH0051324M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPG21 antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACP33, Anti-BM019, Anti-GL010, Anti-MAST, Anti-spastic paraplegia 21 (autosomal recessive, Mast syndrome)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
klon:
2B11, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPG21(51324)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene was identified by a two-hybrid screen using CD4 as the bait. It binds to the hydrophobic C-terminal amino acids of CD4 which are involved in repression of T cell activation. The interaction with CD4 is mediated by the noncatalytic alpha/beta hydrolase fold domain of this protein. It is thus proposed that this gene product modulates the stimulatory activity of CD4. At least three different transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SPG21 (NP_057714, 211 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PHKIRDIPVTIMDVFDQSALSTEAKEEMYKLYPNARRAHLKTGGNFPYLCRSAEVNLYVQIHLLQFHGTKYAAIDPSMVSAEELEVQKGSLGISQE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)