Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0026054M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SENP6 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ11355, Anti-KIAA0389, Anti-KIAA0797, Anti-SSP1, Anti-SUMO1/sentrin specific protease 6, Anti-SUSP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SENP6(26054)
Opis ogólny
Cząsteczki podobne do ubikwityny (UBL), takie jak SUMO1 (UBL1; MIM 601912), są strukturalnie związane z ubikwityną (MIM 191339) i mogą być ligowane do białek docelowych w podobny sposób jak ubikwityna. Jednak kowalencyjne przyłączenie UBL nie powoduje degradacji zmodyfikowanych białek. Modyfikacja SUMO1 jest zaangażowana w kierowanie RANGAP1 (MIM 602362) do kompleksu porów jądrowych, a także w stabilizację I-kappa-B-alfa (NFKBIA; MIM 164008) przed degradacją przez proteasom 26S. Podobnie jak ubikwityna, UBL są syntetyzowane jako białka prekursorowe, z 1 lub więcej aminokwasami następującymi po C-końcowych resztach glicyna-glicyna dojrzałego białka UBL. Zatem sekwencje ogonowe prekursorów UBL muszą zostać usunięte przez proteazy specyficzne dla UBL, takie jak SENP6, przed ich koniugacją z białkami docelowymi (Kim i in., 2000 [PubMed 10799485]). SENP wykazują również aktywność izopeptydazy do dekoniugacji substratów sprzężonych z SUMO (Lima i Reverter, 2008 [PubMed 18799455]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
SENP6 (NP_056386, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAAGKSGGSAGEITFLEALARSESKRDGFKNNWSFDHEEESEGDTDKDGTNLLSVDEDSETSKGKKLNRRSEIVANSSGEFILKTYVRRNKSESFKTLKGNPIGLNM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0026054M1-100UG4061831638783