Kluczowe dokumenty
QIA97
Sigma-Aldrich
Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 96 tests
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
opakowanie
pkg of  96-well plate(s)
warunki przechowywania
OK to freeze
assay range
sensitivity: 40 pg/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
plasma
serum
urine
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A colorimetric sandwich ELISA method for detecting Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in different types of biological samples.
Opakowanie
1 kit in glass bottle
Komponenty
Pre-Coated 96-Well Plate, Anti-Cu/Zn SOD/HRP-Conjugate, Cu/Zn SOD Standard, Wash Buffer Concentrate, Assay Buffer Concentrate, Phosphate Buffered Saline, Substrate Solution, Stop Solution, Plate Covers, and a user protocol.
Ostrzeżenie
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Charakterystyka techniczna
Assay time: 1.5 h
Przechowywanie i stabilność
Upon arrival store the entire contents of the kit at 4°C.
Inne uwagi
Herouart, D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 3108.
Niwa, Y., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 312.
Suzuki, H., et al. 1993. J. Clin. Invest. 91, 2727.
Holzgreve, W., et al. 1991. Diagnose Labor. 41, 162.
Porstmann, T., et al. 1991. Prenat. Diagn. 11, 195.
Shull, S., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24398.
Porstmann, T., et al. 1990. Hum. Genet. 85, 362.
Porstmann, T., et al. 1988. Clin. Chim. Acta 171, 1.
Jolly, S.R., et al. 1984. Circ. Res. 54, 277.
Goebel, K.M. and Storck, U. 1983. Am. J. Med. 74, 124.
Barra, D., et al. 1980. FEBS Lett. 120, 53.
Sinet, P.M., et al. 1976. Exp. Cell Res. 97, 47.
Harta, J.W. and Deutsch, H.F. 1972. Biol. Chem. 247, 7043.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The Calbiochem® Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit is designed to measure Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in cell culture supernatants and biological fluids like human serum, plasma, urine, and amniotic fluid.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials