Kluczowe dokumenty
WH0054815M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATAD2A antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ20085, Anti-GATA zinc finger domain containing 2A, Anti-p66alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATAD2A(54815)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GATAD2A (GATA zinc finger domain containing 2A), białko o masie 68 kDa, jest składnikiem wielopodjednostkowego kompleksu Mi-2/NuRD (Nucleosome Remodeling Deacetylase). Kompleks Mi-2/NuRD jest niezbędny do zależnej od ATP przebudowy chromatyny i aktywności deacetylazy histonów. Bierze również udział w zależnej od metylacji represji transkrypcji poprzez kierowanie represorów do chromatyny. Gen kodujący GATAD2A jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19p13.11. GATAD2A oddziałuje z ogonem histonowym in vitro i acetyluje ogony histonowe.
Immunogen
GATAD2A (NP_060130, 26 a.a. ~ 134 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QIQKEATAQKPTGSVGSTVTTPPPLVRGTQNIPAGKPSLQTSSARMPGSVIPPPLVRGGQQASSKLGPQASSQVVMPPLVRGAQQIHSIRQHSSTGPPPLLAPRASVP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Drosophila functional evaluation of candidates from human genome-wide association studies of type 2 diabetes and related metabolic traits identifies tissue-specific roles for dHHEX
Jay Pendse
BMC Genomics, 14 (2013)
p66alpha and p66beta of the Mi-2/NuRD complex mediate MBD2 and histone interaction.
Marc Brackertz
Nucleic Acids Research, 34 (2006)
NURD, a novel complex with both ATP-dependent chromatin-remodeling and histone deacetylase activities
Y Xue
Molecular Cell, 2 (1999)