Kluczowe dokumenty
WH0009635M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLCA2 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CaCC, Anti-chloride channel, calcium activated, family member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLCA2(9635)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek przewodnictwa chlorkowego wrażliwych na wapń. Do tej pory wszyscy członkowie tej rodziny genów mapują się w tym samym miejscu na chromosomie 1p31-p22 i mają wysoki stopień homologii pod względem wielkości, sekwencji i przewidywanej struktury, ale różnią się znacznie pod względem dystrybucji tkankowej. Ponieważ białko to ulega ekspresji głównie w tchawicy i płucach, sugeruje się, że odgrywa ono rolę w złożonej patogenezie mukowiscydozy. Może również służyć jako cząsteczka adhezyjna dla komórek raka płuc z przerzutami, pośrednicząc w zatrzymaniu naczyń krwionośnych i kolonizacji, a ponadto może działać jako gen supresorowy guza w raku piersi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CLCA2 (NP_006527, 300 a.a. ~ 400 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PTFSLVQAGDKVVCLVLDVSSKMAEADRLLQLQAAEFYLMQIVEIHTFVGIASFDSKGEIRAQLHQINSNDDRKLLVSYLPTTVSAKTDISICSGLKKGF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)