Kluczowe dokumenty
MABN1581
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CLCA4, klon 1C5.1
clone 1C5.1, from mouse
Synonim(y):
Calcium-activated chloride channel regulator 4, CaCC-2, Calcium-activated chloride channel family member 4, Calcium-activated chloride channel protein 2, hCaCC-2, hCLCA4, Calcium-activated chloride channel regulator 4, 110 kDa form
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLCA4(22802)
Opis ogólny
Regulator kanału chlorkowego aktywowanego wapniem 4 (UniProt Q14CN2; znany również jako CaCC-2, członek rodziny kanałów chlorkowych aktywowanych wapniem 4, białko kanału chlorkowego aktywowanego wapniem 2, hCaCC-2, hCLCA4) jest kodowany przez gen CLCA4 (znany również jako CaCC2) (ORF UNQ562/PRO1124; Gene ID 22802) u człowieka. CLCA4 (CaCC2) należy do rodziny samorozcinających się, wydzielanych metaloproteaz, które aktywują zależne od wapnia prądy chlorkowe (ICaCC) w komórkach ssaków. Pierwotnie uważane za kanały chlorkowe aktywowane wapniem (CaCC), białka CLCA zostały później zidentyfikowane jako wydzielane modulatory CaCC. Spośród czterech genów CLCA zidentyfikowanych w ludzkim genomie, tylko trzy (CLCA1/CACC1, CLCA2/CACC3, CLCA4/CACC2) kodują funkcjonalne białka pomocnicze kanału Cl. CLCA4 ulega ekspresji głównie w jelicie grubym wraz z CLCA1 i oba są podobno regulowane w dół w komórkach raka jelita grubego. CLCA4 jest również regulowany w dół w komórkach raka piersi, a egzogenna nadekspresja CLCA4 hamuje proliferację komórek raka piersi, podczas gdy knockdown CLCA4 indukuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne (EMT) w komórkach nabłonka sutka. CLCA4 jest produkowany z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-21), która jest usuwana potranslacyjnie. Podobnie jak inni członkowie CLCA, CLCA4 jest dalej przetwarzany proteolitycznie przez swoją domenę metaloproteazy (a.a. 45-119), aby uzyskać rozpuszczalną formę 110 kDa i formę związaną z błoną 30 kDa. Rozpuszczalny fragment wszystkich członków CLCA zawiera również domenę czynnika von Willebranda typu A (VWA), która w przypadku CLCA2 wykazuje interakcję z integryną beta4.
Specyficzność
Klon 1C5.1 rozpoznaje epitop domeny metaloproteazy, który nie jest obecny w postaci związanej z błoną 30 kDa lub splicowanej izoformie 2 zgłoszonej przez UniProt (Q14CN2).
Immunogen
Epitop: Domena metaloproteazy.
Fragment domeny metaloproteazy CLCA4 znakowany GST (~40 kDa).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło CLCA4 w ludzkich skrawkach tkanek móżdżku, okrężnicy, nerek i jąder.
Anti-CLCA4 Antibody, clone 1C5.1 to przeciwciało przeciwko CLCA4 do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Jakość
Evaluated by Western Blotting of human CLCA4 GST fusion protein.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human CLCA4 metalloprotease domain fragment GST fusion protein.
Opis wartości docelowych
Obliczono 101,3 kDa (forma pro) i 98,89 kDa (forma dojrzała). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1