Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0008019M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BRD3 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0043, Anti-ORFX, Anti-RING3L, Anti-bromodomain containing 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRD3(8019)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany na podstawie jego homologii z genem kodującym białko RING3, kinazę serynowo-treoninową. Gen lokalizuje się w regionie 9q34, który zawiera kilka genów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC). Funkcja kodowanego białka nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BRD3 (AAH32124, 418 a.a. ~ 556 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EPVEAPALPAPAAPMVSKGAESSRSSEESSSDSGSSEEERATRLAELQEQLKAVHEQLAALSQAPVNKPKKEKKDKEKEKHKVKAEEEKKAKVAPPAKQAQKKAPAKKANSTTTAGRDHFLTCGV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)