Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007295M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TXN antibody produced in mouse
clone 2A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC61975, Anti-TRX, Anti-thioredoxin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TXN(7295)
Opis ogólny
Tioredoksyna jest enzymem oksydoreduktazy o masie cząsteczkowej 12 kD, zawierającym miejsce aktywne ditiolowo-disiarczkowe. Jest wszechobecna i występuje w wielu organizmach, od roślin i bakterii po ssaki. Zidentyfikowano wiele substratów in vitro dla tioredoksyny, w tym rybonukleazę, choriogonadotropiny, czynniki krzepnięcia, receptor glukokortykoidowy i insulinę. Redukcja insuliny jest klasycznie stosowana jako test aktywności.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TXN (AAH03377, 1 a.a. ~ 105 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVKQIESKTAFQEALDAAGDKLVVDFSATWCGPCKMIKPFFHSLSEKYSNVIFLEVDVDDCQDVASECEVKCMPTFQFFKKGQKVGEFSGANKEKLEATINELV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed Bradai et al.
Environmental science and pollution research international, 21(18), 10840-10851 (2014-06-01)
Linear alkylbenzene sulfonate (LAS) is a synthetic anionic surfactant widely present in the environment due to its intensive production and use in the detergency field. Admitting that current procedure of risk assessment has limits in providing realistic risk assessment data
P R Prince et al.
Journal of helminthology, 88(4), 402-410 (2013-05-17)
Helminth parasites use antioxidant defence strategies for survival during oxidative stress due to free radicals in the host. Accordingly, tissue-dwelling filarial parasites counteract host responses by releasing a number of antioxidants. Targeting these redox regulation proteins together, would facilitate effective