Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0007251M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSG101 antibody produced in mouse
clone 5B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TSG10, Anti-tumor susceptibility gene 101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSG101(7251)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do grupy pozornie nieaktywnych homologów enzymów sprzęgających ubikwitynę. Produkt genu zawiera domenę typu coiled-coil, która oddziałuje ze stathminą, cytozolową fosfoproteiną związaną z nowotworzeniem. Białko to może odgrywać rolę we wzroście i różnicowaniu komórek oraz działać jako negatywny regulator wzrostu. Ekspresja tego genu podatności na nowotwory w stanie stacjonarnym in vitro wydaje się być ważna dla utrzymania stabilności genomu i regulacji cyklu komórkowego. Mutacje i alternatywne splicingi w tym genie występują z dużą częstotliwością w raku piersi i sugerują, że defekty występują podczas nowotworzenia i/lub progresji raka piersi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TSG101 (NP_006283, 201 a.a. ~ 280 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSQYPSQPPVTTVGPSRDGTISEDTIRASLISAVSDKLRWRMKEEMDRAQAELNALKRTEEDLKKGHQKLEEMVTRLDQE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)