Key Documents
WH0007158M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TP53BP1 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-53BP1, Anti-p202, Anti-tumor protein p53 binding protein, 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53BP1(7158)
Immunogen
TP53BP1 (NP_005648, 1766 a.a. ~ 1874 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEIPPFNKQYTESQLRAGAGYILEDFNEAQCNTAYQCLLIADQHCRTRKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spencer W Luebben et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5605-5615 (2014-03-05)
Accumulating evidence suggests that dormant DNA replication origins play an important role in the recovery of stalled forks. However, their functional interactions with other fork recovery mechanisms have not been tested. We previously reported intrinsic activation of the Fanconi anemia
Justin W Leung et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004178-e1004178 (2014-03-08)
Histone ubiquitinations are critical for the activation of the DNA damage response (DDR). In particular, RNF168 and RING1B/BMI1 function in the DDR by ubiquitinating H2A/H2AX on Lys-13/15 and Lys-118/119, respectively. However, it remains to be defined how the ubiquitin pathway