Kluczowe dokumenty
WH0006855M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SYP antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-synaptophysin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SYP(6855)
Immunogen
SYP (AAH64550.1, 1 a.a. ~ 313 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MLLLADMDVVNQLVAGGQFRVVKEPLGFVKVLQWVFAIFAFATCGSYSGELQLNVDCANKTESDLSIEVEFEYPFRLHQVYFDAPTCRGGTTKVFLVGDYSSSAEFFVTVAVFAFLYSMGALATYIFLQNKYRENNKGPMLDFLATAVFAFMWLVSSSAWAKGLSDVKMATDPENIIKEMPVCRQTGNTCKELRDLVTSGLNTSVVFGFLNLVLWVGNLWFVFKETGWAAPFLRAPPGAPEKQPAPGDAYGDAGYGQGPGGYGPQDSYGPQGGYQPDYGQPAGSGGSGYGPQGDYGQQGYGPQGAPTSFSNQM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos B Mantilla et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(8), 910-920 (2014-08-30)
Activation of the tropomyosin-related kinase receptor B (TrkB) by brain-derived neurotrophic factor acutely regulates synaptic transmission at adult neuromuscular junctions (NMJs). The role of TrkB kinase activity in the maintenance of NMJ function and structure at diaphragm muscle NMJs was
Shuji Suzuki et al.
Digestive surgery, 31(2), 143-150 (2014-06-28)
The aim of this study was to determine the clinicopathological features and surgical management of solid pseudopapillary neoplasms (SPNs) of the pancreas at a single institution. We investigated 34 patients (5 males and 29 females) who underwent surgery for pathologically
Taiji Tsunemi et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2791-2801 (2013-12-18)
Mutations in ATP13A2 (PARK9) cause Kufor-Rakeb syndrome (KRS) characterized by juvenile-onset parkinsonism, pyramidal signs and dementia. PARK9 belongs to type 5 P-type ATPase with its putative function as a cation transporter. Loss of PARK9 leads to lysosomal dysfunction and subsequent
Giulia Romano et al.
Neurobiology of disease, 71, 95-109 (2014-08-05)
Alterations in TDP-43 are commonly found in patients suffering from amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and the genetic suppression of the conserved homologue in Drosophila (TBPH) provokes alterations in the functional organization of motoneuron synaptic terminals, resulting in locomotive defects and
Anne M J Verstegen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(21), 7266-7280 (2014-05-23)
Cyclin-dependent kinase-5 (Cdk5) was reported to downscale neurotransmission by sequestering synaptic vesicles (SVs) in the release-reluctant resting pool, but the molecular targets mediating this activity remain unknown. Synapsin I (SynI), a major SV phosphoprotein involved in the regulation of SV