Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0006748M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSR4 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TRAPD, Anti-signal sequence receptor, delta (translocon-associated protein delta)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSR4(6748)
Opis ogólny
Zakłada się, że SSR4, zwany również TRAPD, bierze udział w wydzielaniu białek. Znajduje się w regionie Xq28, ułożony w zwarty sposób łeb w łeb z genem IDH3G. Te dwa geny są napędzane przez dwukierunkowy promotor znajdujący się pomiędzy nimi i kodują białka zaangażowane w niepowiązane szlaki biochemiczne zlokalizowane w różnych przedziałach komórki. Niepodlegający transkrypcji region międzygenowy reprezentuje tylko 133 bp i jest osadzony na wyspie CpG. Wyspa CpG funkcjonuje jako dwukierunkowy promotor inicjujący transkrypcję obu funkcjonalnie niepowiązanych genów o różnych wzorcach ekspresji. SSR4 składa się z sześciu eksonów i znajduje się w odległości około 70 kb od genu ALD. Chociaż alternatywny splicing eksonu 5 nie został wykryty w ludzkim SSR4, warianty transkryptu, w których brakuje regionu homologicznego do ludzkiego eksonu 5, zostały wykryte zarówno u Xenopus laevis, jak i Mus musculus. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SSR4 (AAH03371, 24 a.a. ~ 173 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EACLEPQITPSYYTTSDAVISTETVLIVEISLTCKNRVQNMALYADVGKQFPVTRGQDVGRYQVSWSLDHKSAHAGTYEVRFFDEESYSLLRKAQRNNEDISIIPPLFTVSVDHRGTWNGPWVSTEVLAAAIGLVIYLAFSAKSHIQA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)