Kluczowe dokumenty
WH0005715M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMD9 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC8644, Anti-p27, Anti-proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMD9(5715)
Opis ogólny
Proteasom 26S jest wielokatalitycznym kompleksem proteazy o wysoce uporządkowanej strukturze składającej się z 2 kompleksów, rdzenia 20S i regulatora 19S. Rdzeń 20S składa się z 4 pierścieni 28 nieidentycznych podjednostek; 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek alfa i 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek beta. Regulator 19S składa się z podstawy, która zawiera 6 podjednostek ATPazy i 2 podjednostki nie-ATPazy, oraz pokrywy, która zawiera do 10 podjednostek nie-ATPazy. Proteasomy są rozprowadzane w komórkach eukariotycznych w wysokim stężeniu i rozszczepiają peptydy w procesie zależnym od ATP/ubikwityny w szlaku nielizosomalnym. Zasadniczą funkcją zmodyfikowanego proteasomu, immunoproteasomu, jest przetwarzanie peptydów MHC klasy I. Gen ten koduje podjednostkę regulatora 19S nie będącą ATPazą. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PSMD9 (AAH02383, 1 a.a. ~ 223 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSDEEARQSGGSSQAGVTVSDVQELMRRKEEIEAQIKANYDVLESQKGIGMNEPLVDCEGYPRSDVDLYQVRTARHNIICLQNDHKAVMKQVEEALHQLHARDKEKQARDMAEAHKEAMSRKLGQSESQGPPRAFAKVNSISPGSPASIAGLQVDDEIVEFGSVNTQNFQSLHNIGSVQHSEGKPLNVTVIRRGEKHQLRLVPTRWAGKGLLGCNIIPLQR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrien Rousseau et al.
Nature, 536(7615), 184-189 (2016-07-28)
The proteasome is essential for the selective degradation of most cellular proteins, but how cells maintain adequate amounts of proteasome is unclear. Here we show that there is an evolutionarily conserved signalling pathway controlling proteasome homeostasis. Central to this pathway
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0005715M1-100UG4061831647617