Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0005371M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PML antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MYL, Anti-PP8675, Anti-RNF71, Anti-TRIM19, Anti-promyelocytic leukemia
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PML(5371)
Opis ogólny
Białaczka promielocytowa (PML) jest białkiem o masie 70 KDa, zbudowanym z 560 aminokwasów.
PML jest obecny w jądrze. Ma 9 kodujących eksonów i jest mapowany na ludzki chromosom 15q24.
Immunogen
PML (AAH00080, 411 a.a. ~ 510 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RDPIDVDLDVSNTTTAQKRKCSQTQCPRKVIKMESEEGKEARLARSSPEQPRPSTSKAVSPPHLDGPPSPRSPVIGSEVFLPNSNHVASGAGEAEERVVV
Działania biochem./fizjol.
Białaczka promielocytowa (PML) pomaga w całkowitym utworzeniu ciała jądrowego. Może służyć jako kofaktor transkrypcyjny. PML odgrywa główną rolę w modulowaniu morfologii komórek, proliferacji i migracji. Ma zdolność blokowania procesów ubikwitynacji i degradacji proteasomalnej. Cytoplazmatyczny PML jest wymagany do kontrolowania sygnalizacji TGF-β1 (transformujący czynnik wzrostu β 1).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Promyelocytic leukemia (PML) protein plays important roles in regulating cell adhesion, morphology, proliferation and migration.
Tang M K, et al.
PLoS ONE, 8(3), e59477-e59477 (2013)
PML (promyelocytic leukemia).
Viguie F
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2000)
The transcriptional role of PML and the nuclear body.
Zhong S, et al.
Nature Cell Biology, 2(5), E85-E85 (2000)