WH0005063M8
Monoclonal Anti-PAK3 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDKN1A, Anti-MRX30, Anti-MRX47, Anti-OPHN3, Anti-PAK3beta, Anti-bPAK, Anti-hPAK3, Anti-p21 (CDKN1A)-activated kinase 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK3(5063)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MSDGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIFPGGDKTNKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGE
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0005063M8-100UG | 4061831635027 |