WH0004435M1
Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse
clone 6G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 1, Anti-MSG1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CITED1(4435)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SMQLQKLNSQYQGMAAATPGQPGEAGPLQNWDFGAQAGGAESLSPSAGAQSPAIIDSDPVDEEVLMSLVVELGLDRANELPELWLGQNEFDFTADFPSSC