Kluczowe dokumenty
WH0003925M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN1 antibody produced in mouse
clone 3A9, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-LAP18, Anti-Lag, Anti-OP18, Anti-PP17, Anti-PP19, Anti-PR22, Anti-SMN, Anti-stathmin 1/oncoprotein 18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STMN1(3925)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów stathmin. Koduje on wszechobecną cytozolową fosfoproteinę, która funkcjonuje jako wewnątrzkomórkowy przekaźnik integrujący sygnały regulacyjne środowiska komórkowego. Kodowane białko jest zaangażowane w regulację systemu filamentów mikrotubulowych poprzez destabilizację mikrotubul. Zapobiega montażowi i promuje demontaż mikrotubul. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STMN1 (AAH14353, 40 a.a. ~ 149 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PKKKDFSLEEIQKKLEAAEERRKSHEAEVLKQLAEKREHEKEVLQKAIEENNNFSKMAEEKLTHKMEANKENREAQMAAKLERLREKDKHIEEVRKNKESKDPADETEAD
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigations of curcumin and resveratrol on neurite outgrowth: perspectives on spinal muscular atrophy.
Bora-Tatar G, Erdem-Yurter H, et al.
BioMed Research International, 2014, 709108-709108 (2014)