Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA041436
Sigma-Aldrich
Anti-UBA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARX, Anti-FLJ13058, Anti-HRIHFB2115, Anti-SAE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
DFLQDYTLLINILHSEDLGKDVEFEVVGDAPEKVGPKQAEDAAKSITNGSDDGAQPSTSTAQEQDDVLIVDSDEEDSSNNAD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBA2(10054)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Enzym aktywujący modyfikator podobny do ubikwityny 2 (UBA2) jest również znany jako podjednostka 2 enzymu aktywującego mały modyfikator podobny do ubikwityny (SUMO) (SAE2). Gen UBA2 znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13.11. Posiada trzy domeny: adenylacyjną, katalityczną i podobną do ubikwityny.
Immunogen
ubikwityno-podobny modyfikator aktywujący enzym 2
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Ubiquitin-like modifier activating enzyme 2 (UBA2) uczestniczy w szlaku sumoilacji. Koniugacja małych modyfikatorów ubikwityny (SUMO), w której pośredniczy UBA2, może odgrywać ważną rolę w regulacji dynamiki zdarzeń cyklu komórkowego. Delecja genu UBA2 jest związana z aplazją ektodermalną i skórną. Mikrodelecja w pobliżu locus genu UBA2 jest związana z zespołem dysplazji ektodermalnej-wypadania ektodermy (EEC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82619
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of the enzyme required for activation of the small ubiquitin-like protein SUMO-1
Desterro J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(15), 10618-10624 (1999)
19q13. 11 microdeletion: Clinical features overlapping ectrodactyly ectodermal dysplasia-clefting syndrome phenotype
Abe KT, et al.
Clinical case reports, 6(7), 1300-1307 (2018)
Cutis Aplasia as a clinical hallmark for the syndrome associated with 19q13. 11 deletion: the possible role for UBA2 gene
Melo, et al.
Molecular Cytogenetics, 8(1), 21-21 (2015)
Structures of the SUMO E1 provide mechanistic insights into SUMO activation and E2 recruitment to E1
Lois LM and Lima CD
The Embo Journal, 24(3), 439-451 (2005)
Expression and regulation of the mammalian SUMO-1 E1 enzyme.
Azuma Y, et al.
Faseb Journal, 15(10), 1825-1827 (2001)