Kluczowe dokumenty
SAB2102634
Sigma-Aldrich
Anti-UBR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C6orf133, Anti-DKFZp686C08114, Anti-KIAA0349, Anti-MGC71112, Anti-Ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
200 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBR2(23304)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego UBR2
Działania biochem./fizjol.
Proteoliza przez układ ubikwityna-proteasom kontroluje stężenie wielu białek regulatorowych. Selektywność ubikwitylacji jest określana przez ligazy ubikwityny E3, które rozpoznają sygnał destabilizacji substratu lub degron. Ligaza E3 UBR2 uczestniczy w szlaku reguły N-końca, który jest ukierunkowany na białka posiadające N-końcowy degron lub N-degron. Proteoliza przez system ubikwityna-proteasom kontroluje stężenie wielu białek regulatorowych. Selektywność ubikwitylacji jest określana przez ligazy ubikwityny E3, które rozpoznają sygnał destabilizacji substratu lub degron. Ligaza E3 UBR2 uczestniczy w szlaku reguły N-końca, który jest ukierunkowany na białka z N-końcowym degronem lub N-degronem (Kwon i in., 2003 [PubMed 14585983]).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QGLRRGNPLHLCKERFKKIQKLWHQHSVTEEIGHAQEANQTLVGIDWQHL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)