Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
WH0003833M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KIFC1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HSET, Anti-KNSL2, Anti-MGC1202, Anti-MKLP2, Anti-RAB6KIFL, Anti-kinesin family member C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIFC1(3833)
Immunogen
KIFC1 (AAH00712, 53 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services