Kluczowe dokumenty
WH0003659M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRF1 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IRF1, Anti-MAR, Anti-interferon regulatory factor 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF1(3659)
Opis ogólny
IRF1 koduje czynnik regulacyjny interferonu 1, członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). IRF1 służy jako aktywator transkrypcji interferonów alfa i beta, a u myszy wykazano, że jest wymagany do indukcji tych genów przez dwuniciowy RNA. IRF1 działa również jako aktywator transkrypcji genów indukowanych przez interferony alfa, beta i gamma. Ponadto wykazano, że IRF1 odgrywa rolę w regulacji apoptozy i supresji nowotworów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IRF1 (NP_002189, 216 a.a. ~ 325 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PMPSTSEATTDEDEEGKLPEDIMKLLEQSEWQPTNVDGKGYLLNEPGVQPTSVYGDFSCKEEPEIDSPGGDIGLSLQRVFTDLKNMDATWLDSLLTPVRLPSIQAIPCAP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guang Yang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1839(9), 837-848 (2014-07-08)
Osteopontin (OPN), a secreted phosphoglycoprotein, plays important roles in tumor growth, invasion, and metastasis for many types of cancers. The long, noncoding RNA HOTAIR has been strongly associated with the invasion and metastasis of cancer cells. In this study, we