WH0004172M1
Monoclonal Anti-MCM3 antibody produced in mouse
clone 4F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HCC5, Anti-MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae), Anti-MGC1157, Anti-P1.h, Anti-P1MCM3, Anti-RLFB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM3(4172)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
AKDGDSYDPYDFSDTEEEMPQVHTPKTADSQETKESQKVELSESRLKAFKVALLDVFREAHAQSIGMNRLTESINRDSEEPFSSVEIQAALSKMQDDNQVMVSEGIIFLI