Kluczowe dokumenty
HPA007982
Sigma-Aldrich
Anti-ACVR1C antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ACTR-IC antibody produced in rabbit, Anti-ALK-7 antibody produced in rabbit, Anti-Activin receptor type 1C precursor antibody produced in rabbit, Anti-Activin receptor-like kinase 7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
ELSPGLKCVCLLCDSSNFTCQTEGACWASVMLTNGKEQVIKSCVSLPELNAQVFCHSSNNVTKTECCFTDFCNNITLHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1C(130399)
Opis ogólny
Gen ACVR1C (receptor aktywiny A, typ IC) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q24.1 i ulega obfitej ekspresji w ludzkim mózgu, trzustce i okrężnicy.
Immunogen
Activin receptor type 1C precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ACVR1C (receptor aktywiny A, typ IC) koduje kinazę białkową serynowo-treoninową, która funkcjonuje jako receptor typu I dla czynników wzrostu związanych z nadrodziną TGF-β (transformujący czynnik wzrostu-β). Kompleks receptorowy, który powstaje po związaniu ligandu, fosforyluje i aktywuje regulatory transkrypcji SMAD, SMAD2 i SMAD3, które są zaangażowane w regulację transdukcji sygnału TGF-β. Aktywowane białka SMAD są przenoszone do jądra, gdzie oddziałują bezpośrednio z DNA lub w kompleksie z innymi czynnikami transkrypcyjnymi. Kodowane białko służy jako receptor dla aktywiny AB, aktywiny B i NODAL, członka TGF-β zaangażowanego w rozwój embrionalny. Jest ono zaangażowane w różnicowanie komórek, zatrzymanie wzrostu i apoptozę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71419
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Bondestam et al.
Cytogenetics and cell genetics, 95(3-4), 157-162 (2002-06-14)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily related growth factors signal by binding to transmembrane type I and type II receptor serine/threonine kinases (RSTK), which phosphorylate intracellular Smad transcription factors in response to ligand binding. Here we describe the cloning of the
Guoxiong Xu et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 89(11), 5523-5534 (2004-11-09)
Human epithelial ovarian cancer is the most lethal female cancer. Hormones and growth factors, including the TGF-beta superfamily, have been suggested to play a role in ovarian tumorigenesis. The biological effects of TGF-beta superfamily are mediated by type I and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007982-100UL4061835669424
HPA007982-25UL4061842789795